Tlačiť
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9493-1G PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA 608.9 EUR
APOSPC9493-1G APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃N₅O
Teplota tavenia: 182…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243589
Číslo CAS: 306979-68-0