Tlačiť
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 533.49 EUR
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₃S
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173491
Číslo CAS: 339009-59-5