Tlačiť
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-(Trifluoromethyl)benzamido)acetic acid
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 99.48 EUR
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₃
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029782
Číslo CAS: 17794-48-8