Tlačiť
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 215 EUR
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861125
Číslo CAS: 112279-60-4