Tlačiť
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9481-1G PC9481-500MG
APOSPC9481-1GEA 681.91 EUR
APOSPC9481-1G APOSPC9481-500MG
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₈F₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 174…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665286
Číslo CAS: 159885-80-0