Tlačiť
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 194.95 EUR
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Teplota tavenia: 204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00139896
Číslo CAS: 338783-19-0