Tlačiť
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 63.38 EUR
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Teplota tavenia: 36…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01312758
Číslo CAS: 75279-53-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III