Tlačiť
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9461-1G PC9461-500MG PC9461-5G
APOSPC9461-1GEA 608.9 EUR
APOSPC9461-1G APOSPC9461-500MG APOSPC9461-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₆N₂O₂
Teplota tavenia: 81…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243685
Číslo CAS: 158712-22-2