Tlačiť
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 696.35 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O₂S
Teplota tavenia: 255…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01814674
Číslo CAS: 338982-15-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III