Tlačiť
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 113.12 EUR
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Mw: 174.11 g/mol
Teplota tavenia: 114…118 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00233313
Číslo CAS: 211693-73-1