Tlačiť
7-Fluoroindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 26.55 EUR
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074502
Číslo CAS: 387-44-0