Tlačiť
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 314.48 EUR
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00232083
Číslo CAS: 338424-38-7