Tlačiť
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 24.95 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota tavenia: 182…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130055
Číslo CAS: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2