Tlačiť
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 435.22 EUR
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173650
Číslo CAS: 56442-17-2