Tlačiť
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 99.88 EUR
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O
Teplota tavenia: 88…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204216
Číslo CAS: 175277-60-8