Tlačiť
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 370.92 EUR
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
Mw: 296.68 g/mol
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172609
Číslo CAS: 332361-10-1