Tlačiť
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazine-3-carboxylate
PC9398-1G PC9398-500MG
APOSPC9398-1GEA 748.09 EUR
APOSPC9398-1G APOSPC9398-500MG
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₈ClF₃N₂O₃
Mw: 332.67 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141148
Číslo CAS: 129109-18-8