Tlačiť
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 912.56 EUR
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
Mw: 343.13 g/mol
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664157
Číslo CAS: 251310-42-6