Tlačiť
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9391-1G PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-1GEA 608.9 EUR
APOSPC9391-1G APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793102
Číslo CAS: 339101-34-7