Tlačiť
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 688.96 EUR
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
Mw: 391.8 g/mol
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00180791
Číslo CAS: 321430-29-9