Tlačiť
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(2-Carboxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamidine
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 314.04 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Mw: 246.19 g/mol
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935986
Číslo CAS: 338982-13-1