Tlačiť
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 124.75 EUR
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Teplota tavenia: 30…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115859
Číslo CAS: 206362-80-3
OSN: 3261
ADR: 8,II