Tlačiť
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(4-Fluorobenzenesulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9379-1G PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA 760.26 EUR
APOSPC9379-1G APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S
Mw: 338.28 g/mol
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172654
Číslo CAS: 318469-24-8