Tlačiť
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Fluorophenylsulphamido)-3-phenylpropanoic acid
PC9375-1G PC9375-500MG PC9375-5G
APOSPC9375-1GEA 196.27 EUR
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG APOSPC9375-5G
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₄FNO₄S
Mw: 323.35 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173011
Číslo CAS: 40279-96-7