Tlačiť
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(4-Fluorophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9370-1G PC9370-500MG PC9370-5G
APOSPC9370-1GEA 608.9 EUR
APOSPC9370-1G APOSPC9370-500MG APOSPC9370-5G
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀F₄N₂OS
Teplota tavenia: 66…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172648
Číslo CAS: 318239-65-5