Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G PC9357-500MG PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA 608.05 EUR
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
Mw: 280.32 g/mol
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215160
Číslo CAS: 338422-62-1