Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 381.73 EUR
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂
Mw: 212.6
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102619
Číslo CAS: 3107-34-4