Tlačiť
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 114.72 EUR
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Vzorec: C₅H₉FO₂
Teplota varu: 121…125 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320801
Číslo CAS: 349-43-9
OSN: 3272
ADR: 3,III