Tlačiť
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 644.6 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₂FNO₂
Teplota tavenia: 139…141 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01315828
Číslo CAS: 338416-70-9