Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 24.95 EUR
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37
Teplota tavenia: 255…260 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051800
Číslo CAS: 144432-85-9