Tlačiť
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 829.12 EUR
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Vzorec: C₁₄H₉F₂N
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 68290-36-8