Tlačiť
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluorobenzythio)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 504.21 EUR
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂OS
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215148
Číslo CAS: 338422-40-5