Tlačiť
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 314.48 EUR
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215161
Číslo CAS: 338751-50-1