Tlačiť
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 864.82 EUR
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₃
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202628
Číslo CAS: 321432-05-7