Tlačiť
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 132.59 EUR
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NS
Mw: 207.21 g/mol
Teplota varu: 224…225 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190129
Číslo CAS: 128273-56-3
OSN: 3267
ADR: 8 II