Tlačiť
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9324-25G PC9324-5G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 229.44 EUR
APOSPC9324-25G APOSPC9324-5G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
Teplota varu: 165 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083538
Číslo CAS: 126202-23-1
OSN: 1989
ADR: 3,III