Tlačiť
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 580.41 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Mw: 297.0158 g/mol
Teplota tavenia: 92…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458134
Číslo CAS: 161320-00-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III