Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08459288
Číslo CAS: 161622-14-6