Tlačiť
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ytterbium (III) triflate
PC9300-25G PC9300-5G PC9300-100G
APOSPC9300-25GEA 231.92 EUR
APOSPC9300-25G APOSPC9300-5G APOSPC9300-100G
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Yb
Mw: 620.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200261
Číslo CAS: 54761-04-5
OSN: 3261
ADR: 8 II