Tlačiť
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9295-25G PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA 156.84 EUR
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179621
Číslo CAS: 137654-20-7