Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9289-5G PC9289-1G PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA 129.38 EUR
APOSPC9289-5G APOSPC9289-1G APOSPC9289-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Mw: 273.48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631539
Číslo CAS: 261763-22-8
OSN: 3265
ADR: 8 II