Tlačiť
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 59.68 EUR
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258961
Číslo CAS: 202000-99-5