Tlačiť
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258959
Číslo CAS: 216755-57-6
OSN: 3261
ADR: 8,III