Tlačiť
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9265-25G PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA 28.28 EUR
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
Teplota varu: 179…180 °C
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010308
Číslo CAS: 344-65-0