Tlačiť
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 912.56 EUR
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₆H₁₅F₆OP
Teplota tavenia: 145 °C
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
OSN: 2925
ADR: 4.1+8,II