Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 232.25 EUR
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
Hustota: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741366
Číslo CAS: 870066-15-2