Tlačiť
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 116.33 EUR
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
Mw: 306.24 g/mol
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00112557
Číslo CAS: 91041-20-2