Tlačiť
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 695.15 EUR
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Teplota varu: 98…99 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 20…25 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03701068
Číslo CAS: 67169-22-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III