Tlačiť
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9252-25G PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA 163.26 EUR
APOSPC9252-25G APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Vzorec: C₄H₂Cl₂F₆O
Teplota varu: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094547
Číslo CAS: 56860-82-3