Tlačiť
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC9248-5G PC9248-1G PC9248-10G
APOSPC9248-5GEA 73 EUR
APOSPC9248-5G APOSPC9248-1G APOSPC9248-10G
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
6-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota tavenia: 34…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090996
Číslo CAS: 38226-10-7